Imprimer
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 287 EUR
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192650
Numéro CAS: 381229-48-7