Imprimer
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 526 EUR
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31635696
Numéro CAS: 1782342-72-6