Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 137 EUR
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
MW: 265.027 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31726320
Numéro CAS: 2379918-32-6
ONU: 1993
ADR: 3 III