Imprimer
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 219 EUR
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27946933
Numéro CAS: 198967-27-0