Imprimer
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48781-1G PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA 336 EUR
APOSPC48781-1G APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₆H₅F₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01459879
Numéro CAS: 78018-17-4