Imprimer
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 719 EUR
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847296
Numéro CAS: 22227-60-7