Imprimer
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48727-1G PC48727-500MG PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA 78.3 EUR
APOSPC48727-1G APOSPC48727-500MG APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formule: C₇H₇FINO₂
MW: 283.039 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22123918
Numéro CAS: 1034467-27-0