Imprimer
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 72.5 EUR
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28384422
Numéro CAS: 329942-52-1