Imprimer
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 719 EUR
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Point d'ébullition: 96…97 °C (2.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042314
Numéro CAS: 382-43-4
ONU: 3265
ADR: 8,III