Imprimer
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 208 EUR
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₉H₉BrClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31372515
Numéro CAS: 2089312-75-2