Imprimer
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48660-1G PC48660-250MG PC48660-5G
APOSPC48660-1GEA 58 EUR
APOSPC48660-1G APOSPC48660-250MG APOSPC48660-5G
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₇F₇N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066760
Numéro CAS: 2366994-07-0