Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 87 EUR
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520672
Numéro CAS: 1009093-60-0