Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 661 EUR
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110261
Numéro CAS: 903875-64-9