Imprimer
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G PC48641-250MG PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA 212 EUR
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922633
Numéro CAS: 1208074-78-5