Imprimer
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48638-1G PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA 382 EUR
APOSPC48638-1G APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Formule: C₇H₅BrF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188442
Numéro CAS: 51679-57-3