Imprimer
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl ether, 1-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 551 EUR
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185712
Numéro CAS: 1214385-12-2