Imprimer
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 0 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formule: C₅H₇F₃O₃
Point d'ébullition: 195…198 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190638
Numéro CAS: 72114-82-0
ONU: 3261
ADR: 8,III