Imprimer
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48626-1G PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA 220 EUR
APOSPC48626-1G APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₂H₁₃BBrF₃O₂
MW: 336.941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405350
Numéro CAS: 1073339-18-0