Imprimer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester
PC48625-1G PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA 140 EUR
APOSPC48625-1G APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₂H₁₄BF₃O₂
MW: 258.045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405349
Numéro CAS: 881401-96-3