Imprimer
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 125 EUR
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formule: C₅H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18641866
Numéro CAS: 108221-68-7