Imprimer
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoro-3-hydroxypropan-1-amine
PC48564-1G PC48564-250MG PC48564-5G
APOSPC48564-1GEA 232 EUR
APOSPC48564-1G APOSPC48564-250MG APOSPC48564-5G
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₇F₂NO
MW: 111.091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19207959
Numéro CAS: 155310-11-5