Imprimer
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 63.8 EUR
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Formule: C₉H₅F₆IO₂
Point d'ébullition: 53.4 °C (0.15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096622
Numéro CAS: 1820736-26-2