Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48525-1G PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA 55.1 EUR
APOSPC48525-1G APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21606585
Numéro CAS: 799814-30-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III