Imprimer
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 0 EUR
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18398077
Numéro CAS: 1049731-04-5