Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48467-1G PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA 29 EUR
APOSPC48467-1G APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20484879
Numéro CAS: 858414-22-9
ONU: 3439
ADR: 6.1 III