Imprimer
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48464-100MG PC48464-250MG
APOSPC48464-100MGEA 292 EUR
APOSPC48464-100MG APOSPC48464-250MG
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Formule: C₆H₁₂N₂·2CF₃CO₂H
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18839202
Numéro CAS: 1909335-95-0