Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-α,6-dibromo-2-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-3-fluorobenzene
PC48461-1G PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA 720 EUR
APOSPC48461-1G APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096619
Numéro CAS: 1820741-85-2
ONU: 3261
ADR: 8 III