Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-5-methoxy-4-methylbenzene
PC48456-1G PC48456-250MG PC48456-5G PC48456-25G
APOSPC48456-1GEA 348 EUR
APOSPC48456-1G APOSPC48456-250MG APOSPC48456-5G APOSPC48456-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Formule: C₈H₈BrFO
MW: 219.051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096617
Numéro CAS: 1785363-64-5