Imprimer
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 0 EUR
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096615
Numéro CAS: 1540199-39-0