Imprimer
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 0 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formule: C₉H₆BF₁₅O₃
Point d'ébullition: 110 °C (220 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124053
Numéro CAS: 2003-04-5