Imprimer
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 134 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28096613
Numéro CAS: 1820739-95-4
ONU: 1993
ADR: 3,III