Imprimer
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetamido-2-fluoronitrobenzene, 5-(Acetylamino)-2-fluoronitrobenzene, N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
PC48425-1G PC48425-5G
APOSPC48425-1GEA 48 EUR
APOSPC48425-1G APOSPC48425-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
MW: 198.151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00585083
Numéro CAS: 351-32-6