Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃F₄NO₃
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042300
Numéro CAS: 124170-06-5