Imprimer
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48409-1G PC48409-25G PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA 79.9 EUR
APOSPC48409-1G APOSPC48409-25G APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Formule: C₈H₅F₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18632531
Numéro CAS: 159294-99-2
ONU: 1993
ADR: 3,III