Imprimer
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 232 EUR
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂O
MW: 198.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909761
Numéro CAS: 126538-83-8