Imprimer
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48383-1G PC48383-5G
APOSPC48383-1GEA 198 EUR
APOSPC48383-1G APOSPC48383-5G
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Formule: C₅H₈F₂O₃
MW: 154.112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054292
Numéro CAS: 916678-14-3