Imprimer
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 275 EUR
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 160…161 °C
Point de fusion: –48…–47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06253758
Numéro CAS: 320-29-6