Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)benzene
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 549 EUR
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
MW: 221.042 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18791598
Numéro CAS: 1222556-61-7
ONU: 3265
ADR: 8 III