Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzal fluoride, [2-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, (2-(Difluoromethyl)phenyl)methanol
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 404 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26728124
Numéro CAS: 1018678-49-3