Imprimer
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroanisole, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid
PC48341-1G PC48341-250MG PC48341-5G PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA 46.4 EUR
APOSPC48341-1G APOSPC48341-250MG APOSPC48341-5G APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185602
Numéro CAS: 798563-50-5