Imprimer
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G PC48330-1G
APOSPC48330-25GEA 1210 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G APOSPC48330-1G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formule: C₉H₉F₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26407435
Numéro CAS: 938459-25-7