Imprimer
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC48317-500MG PC48317-100MG PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA 220 EUR
APOSPC48317-500MG APOSPC48317-100MG APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
MW: 226.045 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15832812
Numéro CAS: 1207448-24-5