Imprimer
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48299-1G PC48299-25G PC48299-5G
APOSPC48299-1GEA 27.3 EUR
APOSPC48299-1G APOSPC48299-25G APOSPC48299-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036068
Numéro CAS: 954235-78-0