Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)furan-2-carboxaldehyde, 5-(Trifluoromethyl)furfural, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)furan
PC4825-1G PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA 502 EUR
APOSPC4825-1G APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Formule: C₆H₃F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00525585
Numéro CAS: 17515-80-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III