Imprimer
HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4819-25G PC4819-5G
APOSPC4819-25GEA 350 EUR
APOSPC4819-25G APOSPC4819-5G
HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
HFPO oligomer acid fluorides (mixture)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00163888
Numéro CAS: 65208-35-7
ONU: 3265
ADR: 8,II