Imprimer
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]anisole
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039275
Numéro CAS: 380905-15-7