Imprimer
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC47465-1G PC47465-5G
APOSPC47465-1GEA 161 EUR
APOSPC47465-1G APOSPC47465-5G
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene
Formule: C₁₈H₄F₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918468
Numéro CAS: 124389-29-3