Imprimer
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC46352-1G PC46352-250MG PC46352-5G
APOSPC46352-1GEA 49.3 EUR
APOSPC46352-1G APOSPC46352-250MG APOSPC46352-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415560
Numéro CAS: 1261472-31-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III