Imprimer
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4603-1G PC4603-5G PC4603-500MG
APOSPC4603-1GEA 79.9 EUR
APOSPC4603-1G APOSPC4603-5G APOSPC4603-500MG
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
3,3,3-Trifluoropropylamine
Formule: C₃H₆F₃N
Point d'ébullition: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01694854
Numéro CAS: 460-39-9
ONU: 2924
ADR: 3+8,III