Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 323 EUR
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Formule: C₅H₈F₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28136066
Numéro CAS: 75121-39-0